Learn More
Pyrex™ Weithals-Siedekolben aus Borosilikatglas mit rundem Boden
Aus Borosilikatglas
Marke: Pyrex 1120/04M
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Entspricht ISO 24450 und DIN 12353
- Mit weitem Hals zur einfachen Zugabe von festen Proben usw.
- Beständig gegen chemische Korrosion und plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
ISO 24450, DIN 12353 | |
Borosilikatglas | |
Weit | |
65 mm |
100 ml | |
100 mm | |
Rund | |
29 |