Learn More
Pyrex™ Zertifizierter Weithals-Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas
Artikelnummer. p-8002569
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Höhe (metrisch):
85 mm
110 mm
140 mm
175 mm
220 mm
275 mm
Außendurchmesser (metrisch):
48 mm
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
153 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 10755722
Marke: Pyrex 1140/10D
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Pyrex™ Borosilikatglas mit Graduierung in weißer Emailfarbe.
Hergestellt aus PyrexTM Borosilikatglas mit weiß emaillierten Graduierungen.
  • Erfüllt DIN ISO 24450 
  • Erlenmeyer-Muster
  • Aus Pyrex™ Borosilikatglas hergestellt
  • Ausgezeichnete thermale Leistungsfähigkeit
  • Hohe Beständigkeit gegen chemische Angriffe
  • Emaille-Graduierungen und Markierungspunkt in weiß
  • Über volle Kapazität graduiert
  • Mit Rückverfolgungscode für ein herunterladbares Chargenzertifikat bedruckt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 24450, DIN 12385
Kapazität (metrisch) 500 ml
Material Borosilikatglas, Pyrex™
Graduierungen Ja
Höhe (metrisch) 175 mm
Enthält Ungefähre Graduierungen
Form Konisch
Beschriftungsfläche Ja
Graduated Ja
Außendurchmesser (metrisch) 105 mm
Verschlussgröße 45