Learn More
Pyrex™ Zertifizierter Weithals-Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas
Aus Pyrex™ Borosilikatglas mit Graduierung in weißer Emailfarbe.
Marke: Pyrex 1140/14D
229.90 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Hergestellt aus PyrexTM Borosilikatglas mit weiß emaillierten Graduierungen.
- Erfüllt DIN ISO 24450
- Erlenmeyer-Muster
- Aus Pyrex™ Borosilikatglas hergestellt
- Ausgezeichnete thermale Leistungsfähigkeit
- Hohe Beständigkeit gegen chemische Angriffe
- Emaille-Graduierungen und Markierungspunkt in weiß
- Über volle Kapazität graduiert
- Mit Rückverfolgungscode für ein herunterladbares Chargenzertifikat bedruckt
Spezifikation
ISO 24450, DIN 12385 | |
Borosilikatglas, Pyrex™ | |
220 mm | |
Konisch | |
Ja |
1000 ml | |
Ja | |
Ungefähre Graduierungen | |
Ja | |
131 mm |