Learn More
Pyrex™ Abdeckung aus Borosilikatglas für Vakuum-Exsikkatoren
Für den Einsatz unter Vakuum.
Marke: Pyrex
141.55 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.12000kg
Beschreibung
Für den Einsatz unter Vakuum.
- Zum Einsatz unter Vakuumbedingungen
- Robuste Konstruktion aus Borosilikatglas
- Geschliffene Glasflansche
- Abdeckung mit 24/29-Buchse für Exsikkator-Absperrhähne
- Passend für mit Platten mit 200 mm Durchmesser
- Platten befestigt auf einer inneren Leiste im Sockel
- Als Zubehör sind perforierte Metallplatte und Absperrhahn aus Rotaflo-Glas™/PTFE erhältlich
Spezifikation
Abdeckung für Vakuum-Exsikkator | |
220 mm | |
Pyrex Borosilikatglas | |
Vakuum-Exsikkatoren |