Learn More
Pyrex™ Hülse aus Borosilikatglas
Artikelnummer. p-8002564
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
26 mm
36 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 15507730
Marke: Pyrex 3840/02M
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Pyrex™ Borosilikatglashülsen sind sehr widerstandsfähig gegen chemische Angriffe.
  • Borosilikatglas mit Sinterglasscheibe zum Tragen fester Proben
  • Nützlich für chemische Anwendungen, bei denen extrahiertes Material gewogen werden muss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 26 mm
Material Borosilikatglas
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nützlich für chemische Anwendungen, bei denen das extrahierte Material gewogen werden muss
Güte Porosität 1
Enthält Scheibe aus Sinterglas
Länge (metrisch) 95 mm
Produkttyp Extraktionshülse