Learn More
Pyrex™ Quadratische Medienflaschen aus Borosilikatglas
112.33 EUR gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Beschreibung
Aus Pyrex™ Borosilikatglas.Pyrex™ quadratische Laborflaschen aus Borosilikatglas für Medien ermöglichen ein engeres Stapeln in Wasserbädern oder auf Regalen.Die quadratische Form spart bis zu 20 % Platz im Vergleich zu runden Flaschen.Jede Flasche wird mit einer Polypropylen-Kappe und einem Ausgießring geliefert.Für den Einsatz bis 140 °C.
- Quadratische Form ermöglicht engere Stapelung in Wasserbädern oder Regalen
- Bis zu 20 % Platzersparnis gegenüber runden Flaschen
- Flasche komplett mit Kappe aus Polypropylen und Ausgießring
- Zur Verwendung bis 140 °C
- Gedruckt mit einem Nachverfolgbarkeitscode: downloadbares Chargenzertifikat
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 100 ml |
Enthält | Kappe und Ausgießring |
Material | Borosilikatglas |
Closure Included | Ja |
Öffnung | Weit |
Form | Quadratisch |
Höhe (metrisch) | 109 mm |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Verschlussgröße | 32 mm |
Durchmesser (metrisch) | 50 mm |