Learn More
Ersatzglasschlüssel aus Pyrex™ Borosilikatglas
Aus Borosilikatglas.
26.15 € - 96.80 €
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Stopfenöffnung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Stopfenöffnung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15633076
|
Pyrex
SST103K |
14.5 mm | 2.5 mm |
96.80 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 28-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12454761
|
Pyrex
SSD102K |
12.5 mm | 1.5 mm |
26.15 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Ersatzküken für SSD: Serie von Absperrhähnen
- Aus Borosilikatglas.
- Lieferung komplett mit Kükenhaltevorrichtung
Spezifikation
Ersatz-Glasschlüssel | |
Borosilikatglas |