Learn More
Pyrex™ Kjeldahlkolben aus Borosilikatglas ohne Schliff
Geeignet zur Bestimmung von Stickstoff
Marke:  Pyrex 1200/04M
240.35 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11383614
  • 253.00 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 09-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Für Hochtemperaturen geeignet
  • Beständig gegen chemische Korrosion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
17 mm
100 ml
240 mm
10
22 mm
Borosilikatglas
Glatt
Glaskolben: 58 mm