Learn More
Pyrex™ Kjeldahlkolben aus Borosilikatglas ohne Schliff
Geeignet zur Bestimmung von Stickstoff
Marke: Pyrex 1200/16M
551.00 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für Hochtemperaturen geeignet
- Beständig gegen chemische Korrosion
Spezifikation
30 mm | |
800 ml | |
350 mm | |
115 mm |
34 mm | |
Borosilikatglas | |
Glatt |