Learn More
Pyrex™ Kjeldahlkolben aus Borosilikatglas ohne Schliff
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
300 ml
500 ml
800 ml
Außendurchmesser (metrisch):
101 mm
115 mm
81 mm
Glaskolben: 58 mm
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
Beschreibung
- Für Hochtemperaturen geeignet
- Beständig gegen chemische Korrosion
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 30 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) Hals | 34 mm |
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Höhe (metrisch) | 325 mm |
| Flaschenhalstyp | Glatt |
| Außendurchmesser (metrisch) | 101 mm |