Learn More
Pyrex™ Enghals-Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas
Artikelnummer. 10765332
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
125 mL
150 ml
200 ml
250 ml
300 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Höhe (metrisch):
52 mm
60 mm
70 mm
85 mm
105 mm
117 mm
118 mm
131 mm
145 mm
156 mm
180 mm
220 mm
280 mm
310 mm
365 mm
Außendurchmesser (metrisch):
105 mm
131 mm
166 mm
187 mm
220 mm
25 mm
30 mm
42 mm
51 mm
64 mm
74 mm
79 mm
85 mm
87 mm
Körper: 69 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 10765332
Marke: Pyrex 1130/36D
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wird für zahlreiche Laborexperimente verwendet. Pyrex™ Borosilikatglas Erlenmeyerkolben mit engem Hals ist DIN ISO1773-konform.
Wird für zahlreiche Laborexperimente verwendet.Pyrex™ Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas mit engem Hals sind DIN ISO 1773-konform.
  • Erfüllt DIN ISO 1773 
  • Erlenmeyer-Muster
  • Aus Pyrex™ Borosilikatglas für höchste Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel und chemische Korrosion hergestellt
  • Emaille-Graduierungen und Markierungspunkt in weiß
  • Über volle Kapazität graduiert
  • Mit Rückverfolgungscode für ein herunterladbares Chargenzertifikat bedruckt
  • Chargenzertifikat kann unter www.scilabware.com heruntergeladen werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Zertifizierung/Konformität ISO 1773, DIN 12353
Kapazität (metrisch) 5000 ml
Material Borosilikatglas, Pyrex™
Graduierungen Ja
Höhe (metrisch) 365 mm
Form Konisch
Beschriftungsfläche Ja
Graduated Ja
Außendurchmesser (metrisch) 220 mm
Verschlussgröße 45