Learn More
Pyrex™ Randlose Röhrchen aus Borosilikatglas mit mittlerer Wandstärke
Die Konstruktion aus Pyrex™ Borosilikatglas gewährleistet eine überragende Leistung gegenüber neutralem Borosilikatglas und Kalknatronglas. Pyrex™ Reagenzgläser aus Borosilikatglas mit mittlerer Wandstärke und ohne Rand eignen sich optimal für mikrobiologische Kulturarbeiten.
Marke: Pyrex 1622/14M
117.80 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas für eine überlegene Leistung gegenüber neutralem Borosilikat und Kalknatronglas.Randlose Pyrex™ Reagenzgläser mit mittlerer Wandstärke aus Borosilikatglas eignen sich optimal für Arbeiten mit mikrobiologischen Kulturen.
- Mittleldicke Wände ohne Rand: für optimale Leistungsfähigkeit gebaut
- Robuster Aufbau: ermöglicht den Gebrauch bei hohen Temperaturen bis zu 500 °C
- Konform mit: ISO 4142
Spezifikation
ISO 4142 | |
160 mm | |
Kulturröhrchen | |
16 mm |
23 ml | |
Borosilikatglas | |
100/Packung |