Learn More
Pyrex™ Randlose Röhrchen aus Borosilikatglas mit mittlerer Wandstärke
Die Konstruktion aus Pyrex™ Borosilikatglas gewährleistet eine überragende Leistung gegenüber neutralem Borosilikatglas und Kalknatronglas. Pyrex™ Reagenzgläser aus Borosilikatglas mit mittlerer Wandstärke und ohne Rand eignen sich optimal für mikrobiologische Kulturarbeiten.
Marke:  Pyrex 1622/16M
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10754351
  • 166.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 28-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas für eine überlegene Leistung gegenüber neutralem Borosilikat und Kalknatronglas.Randlose Pyrex™ Reagenzgläser mit mittlerer Wandstärke aus Borosilikatglas eignen sich optimal für Arbeiten mit mikrobiologischen Kulturen.
  • Mittleldicke Wände ohne Rand: für optimale Leistungsfähigkeit gebaut
  • Robuster Aufbau: ermöglicht den Gebrauch bei hohen Temperaturen bis zu 500 °C
  • Konform mit: ISO 4142
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ISO 4142
150 mm
Ideal für mikrobiologische Kulturarbeiten
Nein
28 ml
Borosilikatglas
100/Packung
18 mm