Learn More
Pyrex™ Kjeldahl-Kolben aus Borosilikatglas mit Schliffhülse
Zum Quantifizieren, Analysieren und Bestimmen des Stickstoffgehalts in organischen Stoffen nach dem Kjeldahl-Verfahren. Pyrex™ Kjeldahl-Kolben aus Borosilikatglas mit Schliffhülse fungieren als Luftkondensator und verringern den Sedimenttransport in den verschiedenen Stadien.
Marke: Quickfit FK800/3L
257.45 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Zum Quantifizieren, Analysieren und Bestimmen des Stickstoffgehalts in organischen Stoffen nach dem Kjeldahl-Verfahren.Pyrex™ Kjeldahl-Kolben aus Borosilikatglas mit Schliffhülse fungieren als Luftkondensator und verringern den Sedimenttransport in den verschiedenen Stadien.
- Zur Bestimmung von Stickstoff nach der Kjeldahl-Methode
- Extra lange Hälse dienen als Luftkondensatoren während der Verdauungsphase und reduzieren die Einlagerung während der Destillation
Spezifikation
ISO 3585 | |
Borosilikatglas | |
Rund |
800 mL | |
325 mm | |
24/29 |