Learn More
Pyrex™ Kjeldahl-Kolben aus Borosilikatglas mit Schliffhülse
Artikelnummer. 15517850
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
300 mL
500 ml
800 mL
Höhe (metrisch):
295 mm
305 mm
325 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 15517850
Marke: Quickfit FK300/3L
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Quantifizieren, Analysieren und Bestimmen des Stickstoffgehalts in organischen Stoffen nach dem Kjeldahl-Verfahren. Pyrex™ Kjeldahl-Kolben aus Borosilikatglas mit Schliffhülse fungieren als Luftkondensator und verringern den Sedimenttransport in den verschiedenen Stadien.
Zum Quantifizieren, Analysieren und Bestimmen des Stickstoffgehalts in organischen Stoffen nach dem Kjeldahl-Verfahren.Pyrex™ Kjeldahl-Kolben aus Borosilikatglas mit Schliffhülse fungieren als Luftkondensator und verringern den Sedimenttransport in den verschiedenen Stadien.
  • Für die Bestimmung des Stickstoffgehalts per Kjeldahl-Verfahren
  • Extra lange Hälse wirken als Luftkondensatoren während des Kochens und reduzieren das Mitreißen von Flüssigkeitstropfen während der Destillation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 3585
Kapazität (metrisch) 300 mL
Material Borosilikatglas
Höhe (metrisch) 295 mm
Bodenform Rund
Außendurchmesser (metrisch) 82 mm
Verschlussgröße 24/29