Learn More
Pyrex™ Hochvakuum-Absperrhahn mit Doppelbohrung aus Borosilikatglas
Aus Borosilikatglas. Die Hahnküken und Zylinder des Pyrex™ Hochvakuum-Absperrhahns mit Doppelbohrung aus Borosilikatglas sind präzisionsgeschliffen auf einander abgestimmt und gewährleisten so eine optimale Leistung. Alle Hahnküken und Zylinder sind nummeriert, damit sie immer passend angeordnet werden. Alle Seitenarme sind 100 mm lang.
136.00 € - 199.00 €
Spezifikation
Beschreibung | Wanddicke Seitenhals: 1.5 mm |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Länge (metrisch) | 100 mm |
Produktcode | Marke | Stopfenöffnung | Durchmesser (metrisch) seitlicher Anschluss | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Stopfenöffnung | Durchmesser (metrisch) seitlicher Anschluss | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12088024
|
Pyrex
SSV202 |
2 mm | 8 mm | ||||||
12054038
|
Pyrex
SSV204 |
4 mm | 10 mm |
199.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Speziell entwickelt und sorgfältig hergestellt für Anwendungen mit hohem Vakuum
- Alle Absperrhähne auf Leistungsfähigkeit unter hohem Vakuum getestet.
- Konstruktion aus Borosilikatglas
- Küken und Zylinder in zusammengehörigen Paaren gemeinsam präzisionsgeschliffen, garantiert optimales Leistungsverhalten
- Nummerierung von Küken und Zylinder für korrekte Zusammenführung von Paaren
- Alle Seitenarme sind 100 mm lang
- Wandstärke der Seitenarme: 1.5 mm
Spezifikation
Wanddicke Seitenhals: 1.5 mm | |
Borosilikatglas | |
100 mm |