Learn More
Pyrex™ Gooch-Tiegel aus Borosilikatglas mit integriertem Frittenboden aus Glas
Artikelnummer. p-8002513
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10mL
30mL
60mL
Porosität:
1
2
3
4
5
Packungsgröße:
20 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 10641251
Marke: Pyrex 3660/04M
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal zum Trocknen von Präzipitaten bis zu konstanter Masse bei 110 °C. Pyrex™ Gooch Crucible enthält eine integrierte Sinterscheibe.
Ideal zum Trocknen von Ausfällungen bis zu konstanter Masse bei 110 °C. Der Pyrex™ Gooch-Tiegel enthält eine integrierte Sinterscheibe.
  • Ideal für die Trocknung von Fällungsprodukten zu konstanter Masse bei 110 °C
  • Geeignet für Entzündungsarbeiten bis 450 °C
  • Mit integrierter Scheibe aus gesintertem Glas
  • Hergestellt aus chemisch beständigem Pyrex™ Borosilikatglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Integralscheibe aus gesintertem Glas
Durchmesser (metrisch) Scheibe 30 mm
Material Pyrex Borosilikatglas
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal zum Trocknen von Niederschlägen einer konstanten Masse bei 110 °C und Entzündungsarbeiten bei bis zu 450 °C
Max. Temperatur (metrisch) 450 °C
Kapazität (metrisch) 30mL
Höhe (metrisch) 53mm
Product Type Gooch-Tiegel
Porosität 2