Learn More
Pyrex™ Gooch-Tiegel aus Borosilikatglas mit integriertem Frittenboden aus Glas
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10mL
30mL
60mL
Porosität:
1
2
3
4
5
Tamaño de la unidad:
20 Stück
5 Stück
Descripción
Ideal zum Trocknen von Ausfällungen bis zu konstanter Masse bei 110 °C. Der Pyrex™ Gooch-Tiegel enthält eine integrierte Sinterscheibe.
- Ideal für die Trocknung von Fällungsprodukten zu konstanter Masse bei 110 °C
- Geeignet für Entzündungsarbeiten bis 450 °C
- Mit integrierter Scheibe aus gesintertem Glas
- Hergestellt aus chemisch beständigem Pyrex™ Borosilikatglas
Especificaciones
Especificaciones
| Beschreibung | Integralscheibe aus gesintertem Glas |
| Durchmesser (metrisch) Scheibe | 30 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal zum Trocknen von Niederschlägen einer konstanten Masse bei 110 °C und Entzündungsarbeiten bei bis zu 450 °C |
| Max. Temperatur (metrisch) | 450 °C |
| Kapazität (metrisch) | 30mL |
| Höhe (metrisch) | 53mm |
| Product Type | Gooch-Tiegel |
| Porosität | 1 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido