Learn More
Pyrex™ Allzweck-Petrischale aus Borosilikatglas
Artikelnummer. p-8002542
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1500 ml
2000 mL
3500 mL
4500 mL
Packungsgröße:
4 Stück
Artikelnummer. 11942548
Marke: Pyrex 1490/02
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Autoklavierbar und chemisch beständig
Autoklavierbar und chemisch beständig
  • Aus chemikalienbeständigem Pyrex™ Borosilikatglas
  • Schalen können autoklaviert oder in Mikrowellenherden verwendet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2000 mL
Abmessungen (L x B x H) 275 x 200 x 51 mm
Höhe (metrisch) 57 mm
Länge (metrisch) 262 mm
Material Glas
Typ Allzweckschale
Breite (metrisch) 199 mm
Zur Verwendung mit Mikrowellenöfen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal zum Trocknen von Pulvern und Kristallen, zum Färben und Entwickeln, zum Sammeln von Tropfen und verschütteten Flüssigkeiten aus Lösungsflaschen, zur Gelelektrophorese und zur Papierchromatographie
Länge (angloamerikanisch) 10,31 in.
Höhe (angloamerikanisch) 2,24 in.
Beständig gegen Chemikalien
Form Rechteckig
Breite (angloamerikanisch) 7,83 in.