Learn More
Pyrex™ Pyrex™ Rundkolben aus Borosilikatglas
Bei diesen robusten, birnenförmigen Kolben lassen sich Feststoffrückstände mühelos entfernen. Quickfit™ Mittelhals-Rundkolben aus Borosilikatglas zeichnen sich durch eine große Oberfläche für schnelle Verdunstung aus.
Marke: Pyrex™ FD1L/4RE
51.54 EUR gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.32850kg
Beschreibung
Mit diesem robusten, birnenförmigen Kolben können Sie feste Rückstände mühelos entfernen.Die Florentiner Flasche aus Borosilikatglas von Quickfit™ verfügt über eine große Oberfläche für eine schnelle Verdunstung.
- Ideal für den Gebrauch mit Rotationsverdampfern geeignet
- Große Oberfläche für ein schnelles Verdampfen
- Robuste Konstruktion mit schweren Wänden für zusätzliche Festigkeit
- Form erlaubt ein einfaches Entfernen von festen Rückständen
Spezifikation
1000 ml | |
Borosilikatglas | |
198 mm | |
29/32 |