Learn More
Pyrex™ Abdampfschalen aus Borosilikatglas mit flachem Boden
Aus Pyrex™ Borosilikatglas gemäß der Norm DIN 12336. Pyrex™ Abdampfschalen aus Borosilikatglas mit flachem Boden sind besonders widerstandsfähig gegen chemische Erosion und plötzliche Temperaturwechsel. Der flache Boden mit geschwungenen Seiten sowie der Ausguss gewährleisten eine einfache Handhabung und verhindern ein Verschütten.
11.64 € - 314.00 €
Spezifikation
Bodenform | Flach |
---|---|
Material | Pyrex Borosilikatglas |
Form | Rund |
Typ | Abdampfschale |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12053323
|
Pyrex
1450/01D |
15 ml | 50 mm | 25 mm |
269.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12524267
|
Pyrex
1450/10D |
320 mL | 115 mm | 65 mm | |||||
15137193
|
Pyrex
1450/10D |
320 mL | 115 mm | 65 mm |
34.05 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15127193
|
Pyrex
1450/06D |
170 mL | 95 mm | 55 mm | |||||
11357844
|
Pyrex
1450/06D |
170 mL | 95 mm | 55 mm |
211.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 21-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10528000
|
Pyrex
1450/03D |
45 mL | 60 mm | 30 mm |
162.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12063323
|
Pyrex
1450/04D |
90 mL | 80 mm | 45 mm |
224.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 03-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12683042
|
Pyrex
1450/14D |
600 mL | 140 mm | 80 mm |
314.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 15-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Entspricht DIN 12336
- Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas
- Hohe Beständigkeit gegen chemische Erosion und plötzliche Temperaturwechsel
- Flachboden
- Gewölbte Seiten mit Ausguss
Spezifikation
Flach | |
Pyrex Borosilikatglas | |
Rund | |
Abdampfschale |