Learn More
Pyrex™ Abdampfschalen aus Borosilikatglas mit flachem Boden
Aus Pyrex™ Borosilikatglas gemäß der Norm DIN 12336. Pyrex™ Abdampfschalen aus Borosilikatglas mit flachem Boden sind besonders widerstandsfähig gegen chemische Erosion und plötzliche Temperaturwechsel. Der flache Boden mit geschwungenen Seiten sowie der Ausguss gewährleisten eine einfache Handhabung und verhindern ein Verschütten.
Marke: Pyrex 1450/10D
Beschreibung
- Entspricht DIN 12336
- Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas
- Hohe Beständigkeit gegen chemische Erosion und plötzliche Temperaturwechsel
- Flachboden
- Gewölbte Seiten mit Ausguss
Spezifikation
Flach | |
Pyrex™ Borosilikatglas | |
Abdampfschale | |
115 mm |
320 mL | |
Rund | |
65 mm |