Learn More
Pyrex™ Pyknometer aus Borosilikatglas
Pyrex™ Pyknometer nach Gay-Lussac werden aus Pyrex™ Borosilikatglas gemäß ISO 3507 hergestellt und sind bereit für den Einsatz mit der richtigen auf der Flasche eingravierten Menge. Lieferung mit individuellen 10/19-Kapillarstopfen mit zur Flasche passender Nummerierung.
Marke: MBL BRE004
184.29 EUR gültig bis 2024-11-01
Benutzen Sie den Promotions-Code "21717" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Pyrex™ Pyknometer nach Gay-Lussac werden ISO 3507-konform aus Pyrex™ Borosilikatglas hergestellt und sind für das auf der Flasche eingravierte exakte Volumen gebrauchsfertig.Lieferung mit individuellen Kapillarstopfen der Größen 10/19 mit zur Flasche passender Nummerierung.
- Entspricht ISO 3507, Gay-Lussac-Typ
- Gebrauchsfertig eingestellt – mit exakter Volumengravur auf der Flasche
- Mit individuellen Kapillarstopfen, die nummeriert und auf die Flasche abgestimmt sind
- Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas
Spezifikation
50 ml | |
Je | |
± 3 ml | |
Ja |
Pyrex Borosilikatglas | |
43392 | |
ISO 3507 | |
Stopfen |