Learn More
Pyrex™ Pyknometer aus Borosilikatglas
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Toleranz:
±1 ml
±2 ml
± 3 ml
Packungsgröße:
2 Stück
Beschreibung
Pyrex™ Pyknometer nach Gay-Lussac werden ISO 3507-konform aus Pyrex™ Borosilikatglas hergestellt und sind für das auf der Flasche eingravierte exakte Volumen gebrauchsfertig.Lieferung mit individuellen Kapillarstopfen der Größen 10/19 mit zur Flasche passender Nummerierung.
- Entspricht ISO 3507, Gay-Lussac-Typ
- Gebrauchsfertig eingestellt – mit exakter Volumengravur auf der Flasche
- Mit individuellen Kapillarstopfen, die nummeriert und auf die Flasche abgestimmt sind
- Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 25 ml |
| Material | Pyrex Borosilikatglas |
| Menge | Je |
| Anzahl Stopfen | 43392 |
| Toleranz | ±2 ml |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 3507 |
| Closure Included | Ja |
| Verschlusstyp | Stopfen |