Learn More
Pyrex™ Kristallisierschalen mit Ausguss
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
30 mL
60 mL
100 mL
150 mL
300 mL
500 mL
900 mL
2000 mL
Durchmesser (metrisch):
40 mm
52 mm
58 mm
70 mm
80 mm
95 mm
115 mm
140 mm
190 mm
Höhe (metrisch):
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
55 mm
65 mm
75 mm
90 mm
Unit Size:
10 Stück
20 Stück
Description
- Integrierter Ausguss für überschüssige Flüssigkeit
- Hergestellt aus Pyrex Borosilikatglas
- Temperaturbeständig bis 400 °C
- Entspricht DIN 12338
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | DIN 12337 |
| Bodenform | Flach |
| Kapazität (metrisch) | 500 mL |
| Material | Borosilikatglas |
| Form | Rund |
| Typ | Kristallschale |
| Höhe (metrisch) | 65 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 115 mm |