Learn More
Pyrex™ Kristallisierschalen mit Ausguss
Artikelnummer. 12530436
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
30 mL
60 mL
100 mL
150 mL
300 mL
500 mL
900 mL
2000 mL
Durchmesser (metrisch):
40 mm
52 mm
58 mm
70 mm
80 mm
95 mm
115 mm
140 mm
190 mm
Höhe (metrisch):
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
55 mm
65 mm
75 mm
90 mm
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
Artikelnummer. 12530436
Marke: Pyrex 1471/08M
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Pyrex™ Borosilikatglas für hervorragende chemische und thermische Beständigkeit Pyrex™ Borosilikat-Kristallisierschalen mit Ausguss bieten hervorragende Eigenschaften für maximale Verdampfung.
  • Integrierter Ausguss für überschüssige Flüssigkeit
  • Hergestellt aus Pyrex Borosilikatglas
  • Temperaturbeständig bis 400 °C
  • Entspricht DIN 12338
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN 12337
Bodenform Flach
Kapazität (metrisch) 300 mL
Material Borosilikatglas
Form Rund
Typ Kristallschale
Höhe (metrisch) 55 mm
Durchmesser (metrisch) 95 mm