Learn More
Pyrex™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Verschlussgröße:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
7/16
Höhe (metrisch):
65 mm
70 mm
90 mm
110 mm
140 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
475 mm
Toleranz:
±0,12 ml
±0,1 ml
±0,3 ml
±0.02 ml
±0.03 ml
±0.05 ml
±0.08 ml
±0.5 ml
±1 ml
± 0.2 ml
Unit Size:
1 Stück
2 Stück
5 Stück
Description
Aus chemikalienbeständigem Pyrex™ Borosilikatglas hergestellt.Pyrex™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A, haben eine weiße Emaillebeschriftung zur einfachen Volumenbestimmung und einen Stopfen aus Polyethylen.Konform mit ISO 1042 und DIN 12664 und gemäß der Toleranz kalibriert, die durch das United States Pharmacopoeia (USP) und das Konformitätszertifikat H vorgeschrieben ist.
- Entspricht ISO 1042 und DIN 12664
- Entsprechend der von der United States Pharmacopoeia (USP) geforderten Toleranz kalibriert, die kleiner ist als die der ISO/DIN-Normen
- In jeden Kolben wurde mit einem Laserverfahren eine individuellen Seriennummer, Chargencode und das Herstellungsdatum eingeätzt
- Chargenzertifikat kann online heruntergeladen werden
- „H“-Konformität zertifiziert
- Hergestellt aus chemisch beständigem Pyrex™ Borosilikatglas
- Beschriftungen in weißem Email
- Stopfen aus Polyethylen
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | ISO 1042, DIN 12664, USP, „H“-Konformitätskennzeichnung |
| Verschlussmaterial | Polyethylen |
| Beschreibung | Weiße Emaille-Beschriftungen |
| Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Höhe (metrisch) | 300 mm |
| Toleranz | ±0,3 ml |
| Graduated | Ja |
| Klasse | A |
| Verschlussgröße | 24/29 |