Learn More
Pyrex™ Pyrex™ Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas mit Schikanen
Die vier Einkerbungen ermöglichen ein gleichmäßiges Vermischen des Inhalts ohne Verschüttungsgefahr. Pyrex™ Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas mit Schikanen halten mehreren Autoklavierzyklen stand.
Marke: Pyrex™ 1134/08
148.52 EUR gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.62280kg
Beschreibung
Mit vier Vertiefungen zum gleichmäßigen Mischen des Inhalts ohne Gefahr von Verschüttungen.Pyrex™ Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas können mehreren Autoklavierzyklen standhalten.
- Ideal zur Vorbereitung von Kulturen
- Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas
- Mit 4 Schikanen zum optimalen und gleichmäßigen Schütteln
- Geeignet für wiederholtes Autoklavieren bei 121 °C
Spezifikation
Konisch; Stil: Erlenmeyer | |
Borosilikatglas, Pyrex-Glas | |
138 mm | |
Autoklavierbar | |
82 mm |
250 ml | |
Vorbereitung der Kulturen | |
Schmal | |
Schmal |