Learn More
Pyrex™ Ansaugflaschen, groß
Artikelnummer. p-8338012
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10,000 ml
20,000 ml
5000 ml
Außendurchmesser (metrisch) Hals:
100 mm
127 mm
160 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10195034
Marke: Pyrex 1565/16M
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Optimal zur Lagerung von destilliertem Wasser
  • Weiter Hals mit einfacher Glasabdeckung
  • Lieferung mit Kunststoffverbinder und Dichtring aus Gummi/PTFE
  • Für GP6/10W Absperrhähne oder Glasrohre mit 14 mm Außendurchmesser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 5000 ml
Außendurchmesser (metrisch) Hals 100 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Lagerung von destilliertem Wasser usw.
Enthält Deckel, Verbindungsstück aus Kunststoff und Dichtring aus Gummi/PTFE
Höhe (metrisch) mit Verschluss 320 mm
Material Borosilikatglas
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 320 mm
Produkttyp Saugflasche
Durchmesser (metrisch) 200 mm