Learn More
Pyrex™ Saugflasche mit seitlichem Schliffansatz und Stopfen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10,000 ml
20,000 ml
2000 ml
5000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Beschreibung
- Entspricht ISO 4796
- Geschliffene Seitenhülse (Größe 29/32) zum Anschluss von Absperrhähnen
- Geschliffener Hals
- Mit Glasstopfen
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 10,000 ml |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 60 mm |
| Enthält | Glasstopfen |
| Material | Borosilikatglas |
| Anzahl Stopfen | 60/46 |
| Höhe (metrisch) | 414 mm |
| Produkttyp | Saugflasche |
| Durchmesser (metrisch) | 227 mm |