Learn More
Pyrazol, 98 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
51.26 € - 141.71 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 288-13-1 |
---|---|
Summenformel | C3H4N2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 68.08 |
MDL-Nummer | MFCD00005234 |
InChI-Schlüssel | WTKZEGDFNFYCGP-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | pyrazole, 1,2-diazole, 1h-pyrazol, pyrazol, unii-3qd5kjz7zj, 3qd5kjz7zj, diazole, hpz, 1-h-pyrazole, pyrazol#1 |
PubChem CID | 1048 |
ChEBI | CHEBI:17241 |
IUPAC-Name | 1H-Pyrazol |
SMILES | C1=CNN=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10225280
|
Thermo Scientific Acros
131740250 |
25 g | Glasflasche |
51.26 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10235280
|
Thermo Scientific Acros
131741000 |
100 g | Glasflasche |
141.71 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
288-13-1 | |
68.08 | |
WTKZEGDFNFYCGP-UHFFFAOYSA-N | |
1048 | |
1H-Pyrazol |
C3H4N2 | |
MFCD00005234 | |
pyrazole, 1,2-diazole, 1h-pyrazol, pyrazol, unii-3qd5kjz7zj, 3qd5kjz7zj, diazole, hpz, 1-h-pyrazole, pyrazol#1 | |
CHEBI:17241 | |
C1=CNN=C1 |
Spezifikation
Pyrazole | |
288-13-1 | |
Weiß bis gelb | |
Echt | |
C3H4N2 | |
23, 39 | |
15, 8071 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and benzene | |
C1=CNN=C1 | |
68.08 | |
CHEBI:17241 | |
98% | |
Kristallines Pulver oder Kristalle |
98% | |
66.0°C to 70.0°C | |
186.0°C to 188.0°C | |
97.5% min. (GC) | |
MFCD00005234 | |
01,958; 12,419 | |
pyrazole, 1,2-diazole, 1h-pyrazol, pyrazol, unii-3qd5kjz7zj, 3qd5kjz7zj, diazole, hpz, 1-h-pyrazole, pyrazol#1 | |
WTKZEGDFNFYCGP-UHFFFAOYSA-N | |
1H-Pyrazol | |
1048 | |
68.08 | |
Rein |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
Verursacht Hautreizungen.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 206-017-1
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse UQ4900000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Pyrazole
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only