Learn More
Pyrazin-2-carbonsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480993
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-97-5
Summenformel C5H4N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 124.099
MDL-Nummer MFCD00006130
InChI-Schlüssel NIPZZXUFJPQHNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyrazinecarboxylic acid, pyrazinoic acid, pyrazinecarboxylic acid, pyrazinic acid, 2-carboxypyrazine, paradiazinecarboxylic acid, pyrazinemonocarboxylic acid, 2-pyrazinoic acid, 2-pyrazine carboxylic acid, piazinecarboxylic acid
PubChem CID 1047
ChEBI CHEBI:71311
IUPAC-Name Pyrazin-2-Carbonsäure
SMILES C1=CN=C(C=N1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrazine-2-carboxylic acid
Schmelzpunkt ∼225°C (decomposition)
Menge 100 g
Beilstein 112305
Merck Index 14,7959
Formelmasse 124.1
Reinheit (%) 99%