Learn More
Pyrazin-2-carboxamidoxim, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15451008
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51285-05-3
Summenformel C5H6N4O
Molekulargewicht (g/mol) 138.13
MDL-Nummer MFCD02258397
InChI-Schlüssel IXCAPURAZXLMLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrazine-2-carboxamide oxime, nitroso 1h-pyrazin-2-ylidene methanamine, n'-hydroxy-2-pyrazinecarboximidamide, n-hydroxy-pyrazine-2-carboxamidine, n-hydroxypyrazine-2-carboximidamide, n'-hydroxypyrazine-2-carboximidamide, z-n'-hydroxypyrazine-2-carboximidamide, qzhjcrjemifnnb-uhfffaoysa-n, n-hydroxy-2-pyrazinecarboximidamide, n'-hydroxypyrazin-2-carboximidamide
PubChem CID 6762607
IUPAC-Name Nitroso(1H-pyrazin-2-yliden)methanamin
SMILES C1=CN=CC(=C(N)N=O)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrazine-2-carboxamidoxime
Menge 1 g
Formelmasse 138.13
Reinheit (%) 97%