Learn More
Karl Hecht™ Pyknometer mit eingeschliffenem Thermometer
Zur Messung von Flüssigkeitsdichte und Temperatur im Labor.
Marke: Karl Hecht™ 42572032
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit eingeschliffenem Thermometer
- Präzise eingestellt
- Seitenkapillare mit geschliffenem Deckel Gelenkgröße 7.5
- Kolben aus Erlenmeyerform
- Thermometer Schliffmanschette Größe 10/19
- Thermometer mit blauer Füllung, +10 °C + 35 °C
Spezifikation
Pyknometer | |
Messung von Flüssigkeitsdichte und Temperatur | |
Mit eingeschliffenem Thermometer |
50 cm³ | |
Blaue Thermometerfüllung |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Karl Hecht™ Pyknometer mit eingeschliffenem Thermometer > Pyknometer mit Thermometer
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur