Learn More
Lenz Laborglasintrumente Pyknometer gemäß Gay-Lussac, angepasst mit Thermometer
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke:  Lenz Laborglasintrumente 05640013
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10010231
  • 218.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • DIN ISO 3507-konforme Gay-Lussac-Pyknometer
  • Standard, justiert, laterale Kapillare
  • Mit konischer Gelenkkappe NS 7/16
  • Thermometer mit Gelenk NS 10/19
  • Mit mattiertem Glasmaßstab (Messbereich:5-35 °C, Einheit:0,2 °C, Füllung: Alkohol)
  • Angepasst auf In (mit Einzelzertifikat)
  • Genauigkeit:0,001 cm³
  • Material: Borosilikatglas 3.3
Spezifikation
Spezifikation
10 ml
Borosilikatglas 3.3