Learn More
Lenz Laborglasintrumente Pyknometer gemäß Gay-Lussac, angepasst mit Thermometer
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke: Lenz Laborglasintrumente 05640028
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- DIN ISO 3507-konforme Gay-Lussac-Pyknometer
- Standard, justiert, laterale Kapillare
- Mit konischer Gelenkkappe NS 7/16
- Thermometer mit Gelenk NS 10/19
- Mit mattiertem Glasmaßstab (Messbereich:5-35 °C, Einheit:0,2 °C, Füllung: Alkohol)
- Angepasst auf In (mit Einzelzertifikat)
- Genauigkeit:0,001 cm³
- Material: Borosilikatglas 3.3
Spezifikation
50 ml | |
Borosilikatglas 3.3 |