Learn More
Lenz Laborglasintrumente Pyknometer nach Gay Lussac, angepasst
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
66.00 € - 106.00 €
Spezifikation
Material Borosilikatglas 3.3
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10400903
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasintrumente
05630210
5 ml
66.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 16-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10778271
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasintrumente
05630228
50 ml
83.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 16-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
10385781
View Documents
Lenz Laborglasintrumente
05630222
25 ml
73.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
10335881
View Documents
Lenz Laborglasintrumente
05630237
100 ml
106.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 16-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
Description
Description
  • DIN ISO 3507-konforme Gay-Lussac-Pyknometer
  • Stopfen NS 10/19 mit Kapillare
  • Stopfen oben geschliffen und poliert
  • Angepasst auf In (mit Einzelzertifikat)
  • Genauigkeit:0,001 cm³
  • Material: Borosilikatglas 3.3
  • Das angegebene Fassungsvermögen ist der Nennwert.
Specifications
Specifications
Borosilikatglas 3.3
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Lenz Laborglasintrumente Pyknometer nach Gay Lussac, angepasst