Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Pyknometer
67.00 € - 242.00 €
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10375781
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05630213 |
10 ml |
67.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10345881
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05640022 |
Gehäuse 25mL |
221.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10080261
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05640037 |
100 ml |
242.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Spezifikation
Pyknometer | |
Pyknometer |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Pyknometer