Learn More
Cole-Parmer™ Kynar
Artikelnummer. p-8004680 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,3 l
3,8 l
8,1 l
37,7 l
85,7 l
Enthält:
Ein/Aus-Ventil
Septumventil
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11720099
Marke: Cole-Parmer™ 0141035
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Beutel aus korrosionsbeständigem Kynar™ werden allen Anforderungen Ihrer Anwendungen gerecht. Die Kynar™ Standard-Gasprobenbeutel aus PVDF sind mit starken Nähten versehen, die für zusätzliche Haltbarkeit sorgen.
Alle Standardmodelle verfügen entweder über ein Auf/Zu-Ventil (3⁄16 in. vernickelter Messingschlauchstutzen) oder ein Silikonseptum im Polypropylengehäuse.
  • Max. Temperatur: 160 °F (71 °C)
  • Einzeln in einem staubgeschützten Außenbeutel versiegelt, der auch das Sonnenlicht abschirmt
  • Einfachbreite Naht
  • In 2 und 4 mil dicken Ausführungen erhältlich
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 37,7 l
Enthält Septumventil
Material PVDF
Temperaturbereich (metrisch) 71 °C
Dicke (angloamerikanisch) 3 mil
Abmessungen (L x B) 609.6 x 609.6 mm
Länge (metrisch) 609,6 mm
Breite (metrisch) 609,6 mm
Produkttyp Probenbeutel