Learn More
Buerkle™ PVDF-Schläuche mit zylindrischer Düse
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10106080
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
11 bis 13 mm-Schlauch
13 bis 15 mm-Schlauch
3 bis 5 mm-Schlauch
5 bis 7 mm-Schlauch
7 bis 9 mm-Schlauch
9 bis 11 mm-Schlauch
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 10106080
Marke: Buerkle™ 87100004
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Schlauchanschlüsse eignen sich für verschiedene Schlauchgrößen und sind sterilisierbar.
  • Temperaturbeständig bis zu 160 °C
  • Äußerst widerstandsfähig gegen chemische Angriffe
  • Sterilisierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EU-Lebensmittel, RoHS
Durchmesser (metrisch) 3 bis 5 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material PVDF
Zur Verwendung mit 3 bis 5 mm-Schlauch
Verpackungsmenge 10
Resistenzeigenschaften Chemische Beständigkeit, Bis zu 160 °C temperaturbeständig, UV-beständig
Sterilität Sterilisierbar
Form Gerade
Farbe Durchsichtig
Max. Operating Temperature (Metric) 160 °C
Produkttyp Schlauchverbindungsstück