Learn More
Bolle Protection™ PVC-Schutzvisier
Bolle Protection™Visor PVC-Brillen gewährleisten eine Rundumsicht und können über Korrekturbrillen getragen werden. Sie sind mit einer Ablaufrinne für Flüssigkeiten versehen und mit Halbmasken-Atemschutzgeräten kompatibel.
Marke: Bolle Protection™ BLV
7.55 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23287" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.07200kg
Beschreibung
- Rundumsicht
- Einstellbare Kopfbänder
- Überlaufrinne für Flüssigkeiten
- Passend für Korrekturbrillen
- Kompatibel mit Halbmasken-Atemschutzgeräten
Spezifikation
Blau | |
PVC | |
Visier-Zubehör. einstellbares Kopfband |