Learn More
VACUUBRAND™ Vakuumschläuche aus PVC
Eine glatte, flexible und chemikalienbeständige Schlauchoption für das Labor.
134.00 € - 280.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Vakuumschläuche |
---|---|
Material | PVC (Polyvinylchlorid) |
Verpackungsmenge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Gesamtlänge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Gesamtlänge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10749181
|
VACUUBRAND™
20686020 |
16 mm | 100 cm |
150.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10009540
|
VACUUBRAND™
20686021 |
25 mm | 100 cm |
174.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10293321
|
VACUUBRAND™
20686022 |
40 mm | 100 cm |
280.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10310552
|
VACUUBRAND™
20686010 |
16 mm | 50 cm |
134.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10479692
|
VACUUBRAND™
20686011 |
25 mm | 50 cm |
157.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10035301
|
VACUUBRAND™
20686012 |
40 mm | 500 mm |
234.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Kleine Flansche aus Aluminium, mit innenliegender Edelstahlspirale
- Für verschiedene Durchmesser und Längen erhältlich
Spezifikation
Vakuumschläuche | |
PVC (Polyvinylchlorid) | |
Je 1 |