Learn More
Buerkle™ VacuMan Vakuumpumpe, mit Manometer, PVC, 32 ml/Hub .
Artikelnummer. p-8504005 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Flussrate:
16 ml/Hub
32 mL/Hub
Enthält:
Mit Manometer
Ohne Manometer
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10688242
Marke: Buerkle™ 56200360
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Handpumpe kann mit einer Hand betrieben werden, um ein Vakuum oder einen Druck zu erzeugen, unabhängig von der Stromversorgung (z. B. Vakuumfiltration, Probenentnahme, Ableitung von Exsikkatoren).
  • Wartungsfrei
  • Selbstschmierend
  • Überwiegend korrosionsbeständig
  • Anschluss für Schläuche mit 6,4 mm Innendurchmesser
  • Mit und ohne Messgerät erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Vakuum -850 mbar
Enthält Ohne Manometer
Material PVC
Flussrate 32 mL/Hub
Zur Verwendung mit Anschluss für Schläuche mit 6,4 mm Innendurchmesser
Pumpentyp Vakuumpumpe
Anzahl Pumpenköpfe 1
Resistenzeigenschaften Korrosionsbeständig
Anwendungen Vakuumfiltration, Probenahme, Ableitung von Exsikkatoren