Learn More
Buerkle™ VacuMan Vakuumpumpe, mit Manometer, PVC, 32 ml/Hub .
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Flussrate:
16 ml/Hub
32 mL/Hub
Enthält:
Mit Manometer
Ohne Manometer
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Wartungsfrei
- Selbstschmierend
- Überwiegend korrosionsbeständig
- Anschluss für Schläuche mit 6,4 mm Innendurchmesser
- Mit und ohne Messgerät erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Vakuum | -850 mbar |
| Enthält | Ohne Manometer |
| Material | PVC |
| Flussrate | 32 mL/Hub |
| Zur Verwendung mit | Anschluss für Schläuche mit 6,4 mm Innendurchmesser |
| Pumpentyp | Vakuumpumpe |
| Anzahl Pumpenköpfe | 1 |
| Resistenzeigenschaften | Korrosionsbeständig |
| Anwendungen | Vakuumfiltration, Probenahme, Ableitung von Exsikkatoren |