Learn More
Fisherbrand™ PVC-Schläuche
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
16 mm
19 mm
Packungsgröße:
10 Meter
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 16 mm |
| Material | PVC |
| Gesamtlänge (metrisch) | 10 m |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für das Erzeugen von moderatem Druck oder Vakuum |
| Farbe | Farblos |