Learn More
Buerkle™ Transparente Weithals-PVC-Behälter Artikelnummer.: 15326438
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Buerkle™ Transparente Weithals-PVC-Behälter
Artikelnummer. 15326438 Alle ansehen Bürkle Produkte
100 mL
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 mL
200 mL
300 mL
500 ml
750 ml
1000 mL
2000 mL
Artikelnummer. 15326438
Marke: Buerkle™ 03550100
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Konstruktion aus hochtransparentem PVC gewährleistet eine optimale Sicht und Stoßfestigkeit. Buerkle™ Weithalsbehälter aus PVC lassen sich dank ihrer weiten Öffnung leicht und sicher befüllen.
  • Schwarzer Schraubdeckel mit Versiegelung aus Polyethylen
  • Geeignet für Flüssigkeiten, Puder, Granulate, Kapseln und Färbemittel
  • Zum Transport von Proben
  • Optimierte Stauraumausnutzung durch quadratische Form
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 mL
Farbe Transparent/braun
Abmessungen (L x B x H) 46 x 46 x 75 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 31 mm
Material PVC
Länge (metrisch) 46 mm
Breite (metrisch) 46 mm
Verschlussfarbe Schwarz
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Form Quadratisch
Höhe (metrisch) 75 mm
Verschlussauskleidung Polyethylen
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubkappe
Name des Produkts
Buerkle™ Transparente Weithals-PVC-Behälter >