Learn More
Bochem™ X25 Müllbeutel 70 l für Sicherheitsabfalleimer PVC .
Marke:  Bochem™ 11421
Artikelnummer. 10159260
  • 32.70 € / 25 Stück
Verfügbar ab: 05-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
70L
φ: Müllbeutelmm
Bestellinformation
CapacityMetric
Spezifikation
Spezifikation
Sicherheitsabfallbehälter
120 l
PVC