Learn More
BRAND™ PVC-Pipettenablage
Hilft bei der Organisation der Pipetten. Zur Verwendung auf einer Arbeitsplatte oder in einer Schublade.
Marke: BRAND™ 28305
46.65 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- PVC-Konstruktion
- Inklusive neun länglicher Trennwände
- Zur Verwendung mit Pipetten mit kleinerem Volumen
- Abmessungen (L x B x H): 355 x 300 x 45 mm
Spezifikation
9 längliche Unterteilungen | |
Pipettenschale | |
PVC | |
355 x 300 x 45 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ PVC-Pipettenablage > Höhe: 30 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur