Learn More
Brady™ PIC E011-203X203-VPVC-CRD/1
Artikelnummer. 15113289
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15113289
Marke: Brady™ 815571
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Alternate Part Number PIC E011-203x203-VPVC-CRD/1
Material PVC
Menge Je 1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Innen- und Außenbereich
Höhe (metrisch) 203 mm
Dicke 1,591 mm
Breite (metrisch) 203,00 mm
Temperaturbereich (metrisch) -20 °C bis 70 °C
Form Quadratisch
Sprachen Global
Farbe Weiß auf Grün