Learn More
Brady™ COBRA CABLE
Artikelnummer. 11711116
Click to view available options
Farbe:
Rot/Silber
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11711116
Marke: Brady™ 805844
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beweglicher Stahldraht mit schützender PVC-Beschichtung zur Verwendung mit einem Vorhängeschloss
  • 'COBRA' Kabel aus Stahl
  • Lockout/Tagout, Kabelverriegelunge, Verriegeln von Kabeln
  • Beweglicher Stahldraht mit schützender PVC-Beschichtung zur Verwendung mit einem Vorhängeschloss
Spezifikation
Produkttyp Kabel
Farbe Rot/Silber
Beschreibung Cobra Cable
Durchmesser (angloamerikanisch) 0.31 in.
Durchmesser (metrisch) 8 mm
Länge (angloamerikanisch) 6.56 ft.
Länge (metrisch) 2 m
Menge Je 1